4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
B20637.06
B20637.14
B20637.06EA
607
PLN
B20637.06
B20637.14
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 7149-10-2
Molecular Formula: C8H11NO2.HCl
Formula Weight: 189.64
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 3915418
Formuła:
C₈H₁₂ClNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012864 Numer CAS: 7149-10-2 Numer WE (dawny EINECS): 230-468-3 |