4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
121370010
121370050
ACRO121370010EA
160
PLN
ACRO121370010
ACRO121370050
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formuła:
C₈H₁₂ClNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012864 Numer CAS: 7149-10-2 Numer WE (dawny EINECS): 230-468-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
GC | ≥95 % |