4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
B21748.03
B21748.06
B21748.14
B21748.03EA
351
PLN
B21748.03
B21748.06
B21748.14
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 18600-42-5
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.62
Melting Point: 255-257° dec.
Beilstein Reference: 3629994
Formuła:
C₇H₉ClN₂O₂ MW: 188.62 g/mol Temp. topnienia: 255…257 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012863 Numer CAS: 18600-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 242-441-3 |