3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23349.03
B23349.06
B23349.14
B23349.03EA
338
PLN
B23349.03
B23349.06
B23349.14
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 26177-43-5
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.62
Melting Point: ca 225° dec.
MDL No.: MFCD00012858
Formuła:
C₇H₉ClN₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012858 Numer CAS: 26177-43-5 Numer WE (dawny EINECS): 247-502-8 |