Drukuj
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
184730010 184730050
ACRO184730010EA 260 PLN
ACRO184730010 ACRO184730050
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188.62 g/mol
Temp. topnienia: 226…231 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012858
Numer CAS: 26177-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 247-502-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 226 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %