4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride
L19967.03
L19967.06
L19967.03EA
660
PLN
L19967.03
L19967.06
4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 59528-27-7
Molecular Formula: C7H8IN.HCl
Formula Weight: 269.51
Melting Point: 275-280° dec.
Beilstein Reference: 3691299
Formuła:
C₇H₉ClIN MW: 269.51 g/mol Temp. topnienia: 275…280 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04039324 Numer CAS: 59528-27-7 |