Drukuj
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
B25176.06 B25176.14
B25176.06EA 334 PLN
B25176.06 B25176.14
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 202865-69-8 Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl Formula Weight: 240.50 Melting Point: 221-226° MDL No.: MFCD00143426
Formuła: C₇H₈BrClFN
MW: 240.50 g/mol
Temp. topnienia: 221…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143426
Numer CAS: 202865-69-8