5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
H27331.14
H27331.06
H27331.14EA
907
PLN
H27331.14
H27331.06
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 70978-54-0
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 129-132°
MDL No.: MFCD01631134
Formuła:
C₈H₆BrNO₄ Temp. topnienia: 129…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631134 Numer CAS: 70978-54-0 |