4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
H52855.03
H52855.06
H52855.03EA
1220
PLN
H52855.03
H52855.06
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 75705-21-4
Molecular Formula: C7H10BNO2.HCl
Formula Weight: 187.43
Melting Point: 240-250°
MDL No.: MFCD01632199
Formuła:
C₇H₁₁BClNO₂ Temp. topnienia: 240…250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01632199 Numer CAS: 75705-21-4 |