4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
L17485.03
L17485.06
L17485.03EA
777
PLN
L17485.03
L17485.06
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 166316-48-9
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 9198524
Formuła:
C₉H₁₁BO₄ Temp. topnienia: 146…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318119 Numer CAS: 166316-48-9 |