N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13955.03
L13955.06
L13955.14
L13955.03EA
165
PLN
L13955.03
L13955.06
L13955.14
N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Purity: 97%
CAS No.: 133745-75-2
Molecular Formula: C12H10FNO4S2
Formula Weight: 315.34
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 5348902
Formuła:
C₁₂H₁₀FNO₄S₂ Temp. topnienia: 114…118 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144885 Numer CAS: 133745-75-2 |