Drukuj
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
311900050 311900250
ACRO311900050EA 394 PLN
ACRO311900050 ACRO311900250
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Formuła: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
Temp. topnienia: 110…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144885
Numer CAS: 133745-75-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 117 °C
Titration with Na2S2O3 ≥96.0 %