4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-Nitrophenyl)(phenyl)sulphane
A17278.06
A17278.14
A17278.06EA
497
PLN
A17278.06
A17278.14
4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 952-97-6
Molecular Formula: C12H9NO2S
Formula Weight: 231.27
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD00024700
Formuła:
C₁₂H₉NO₂S Temp. topnienia: 54…57 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024700 Numer CAS: 952-97-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-462-5 |