Aniline sulphate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15563.22
A15563.36
A15563.22EA
233
PLN
A15563.22
A15563.36
Aniline sulphate ≥98%
Aniline sulphate
Purity: 98%
CAS No.: 542-16-5
Molecular Formula: (C6H5NH2)2.H2SO4
Formula Weight: 284.34
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3729533
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013110
Formuła:
C₁₂H₁₆N₂O₄S Gęstość: 1,377 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013110 Numer CAS: 542-16-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-805-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |