N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12531.06
L12531.14
L12531.06EA
607
PLN
L12531.06
L12531.14
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Purity: 99%
CAS No.: 37595-74-7
Molecular Formula: (CF3SO2)2NC6H5
Formula Weight: 357.25
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1269141
Formuła:
C₈H₅F₆NO₄S₂ Temp. topnienia: 100…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000404 Numer CAS: 37595-74-7 |