Drukuj
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
374790050 374790250 374791000
ACRO374790050EA 591 PLN
ACRO374790050 ACRO374790250 ACRO374791000
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 97%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Formuła: C₈H₅F₆NO₄S₂
MW: 357.25 g/mol
Temp. topnienia: 99…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000404
Numer CAS: 37595-74-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 105 °C
HPLC ≥96.0 %