Drukuj
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
H52510.03 H52510.06
H52510.03EA 1030 PLN
H52510.03 H52510.06
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 505083-04-5 Molecular Formula: C8H8BFO4 Formula Weight: 197.96 Melting Point: 180-184° MDL No.: MFCD04115665
Formuła: C₈H₈BFO₄
MW: 197.96 g/mol
Temp. topnienia: 180…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115665
Numer CAS: 505083-04-5