4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19720.06
A19720.14
A19720.22
A19720.06EA
317
PLN
A19720.06
A19720.14
A19720.22
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 52671-64-4
Molecular Formula: C6H6ClNO.HCl
Formula Weight: 180.04
Melting Point: 254-256° dec.
MDL No.: MFCD00143110
Formuła:
C₆H₇Cl₂NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143110 Numer CAS: 52671-64-4 |