3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L08563.06
L08563.14
L08563.06EA
434
PLN
L08563.06
L08563.14
3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Purity: 95%
CAS No.: 6848-13-1
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 230-232°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00018456
Formuła:
C₈H₁₀ClN MW: 155.63 g/mol Temp. Wrzenia: 230…232 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018456 Numer CAS: 6848-13-1 Numer WE (dawny EINECS): 229-935-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |