Drukuj
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride, (4-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride
H27479.MC H27479.ME
H27479.MCEA 545 PLN
H27479.MC H27479.ME
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 80460-73-7 Molecular Formula: C6H8BNO2.HCl Formula Weight: 173.41 Melting Point: 125-132° MDL No.: MFCD03001333
Formuła: C₆H₉BClNO₂
MW: 173.41 g/mol
Temp. topnienia: 125…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001333
Numer CAS: 80460-73-7