3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
H52595.03
H52595.06
H52595.03EA
607
PLN
H52595.03
H52595.06
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 85006-23-1
Molecular Formula: C6H8BNO2.HCl
Formula Weight: 173.41
Melting Point:
Formuła:
C₆H₉BClNO₂ MW: 173.41 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191748 Numer CAS: 85006-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 285-052-4 |