Drukuj
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
H29348.03 H29348.06
H29348.03EA 348 PLN
H29348.03 H29348.06
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 101084-81-5 Molecular Formula: C7H6BNO6 Formula Weight: 210.94 MDL No.: MFCD00757433
Formuła: C₇H₆BNO₆
MW: 210.94 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00757433
Numer CAS: 101084-81-5