4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
B20954.03
B20954.06
B20954.14
B20954.03EA
287
PLN
B20954.03
B20954.06
B20954.14
4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 14047-29-1
Molecular Formula: C7H7BO4
Formula Weight: 165.94
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 3031088
Formuła:
C₇H₇BO₄ MW: 165.94 g/mol Temp. topnienia: ∼ 220 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151801 Numer CAS: 14047-29-1 |