Drukuj
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
344630010 344630050 344630250
ACRO344630010EA 278 PLN
ACRO344630010 ACRO344630050 ACRO344630250
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
3-Carboxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BO₄
Temp. topnienia: 243…247 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036833
Numer CAS: 25487-66-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %