2-Carboxyphenylboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16301.03
L16301.06
L16301.MD
L16301.03EA
1760
PLN
L16301.03
L16301.06
L16301.MD
2-Carboxyphenylboronic acid 95%
2-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 149105-19-1
Molecular Formula: C7H7BO4
Formula Weight: 165.94
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 2835407
Formuła:
C₇H₇BO₄ Temp. topnienia: ∼ 220 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318118 Numer CAS: 149105-19-1 |