Drukuj
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
367790010 367790050 367790250
ACRO367790010EA 319 PLN
ACRO367790010 ACRO367790050 ACRO367790250
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BO₄
MW: 193.99 g/mol
Temp. topnienia: 184…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179441
Numer CAS: 4334-88-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %