3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
H26615.03
H26615.06
H26615.03EA
538
PLN
H26615.03
H26615.06
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4334-87-6
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 135-139°
MDL No.: MFCD02179444
Formuła:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193.99 g/mol Temp. topnienia: 135…139 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179444 Numer CAS: 4334-87-6 |