2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
H25867.06
H25867.03
H25867.06EA
815
PLN
H25867.06
H25867.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 380430-53-5
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 130-133°
MDL No.: MFCD02179453
Formuła:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193.99 g/mol Temp. topnienia: 130…133 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179453 Numer CAS: 380430-53-5 |