4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
366390010
366390050
ACRO366390010EA
190
PLN
ACRO366390010
ACRO366390050
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formuła:
C₁₃H₁₇BO₄ Temp. topnienia: 227…232 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD01863710 Numer CAS: 180516-87-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 227 to 232 °C |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |