(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
S-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine, (S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
L19299.06
L19299.14
L19299.06EA
303
PLN
L19299.06
L19299.14
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Purity: 99%
CAS No.: 17480-69-2
Molecular Formula: C15H17N
Formula Weight: 211.31
Flash Point:
Formuła:
C₁₅H₁₇N Temp. Wrzenia: 171 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,010 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066325 Numer CAS: 17480-69-2 |