Drukuj
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
313100010 313100050
ACRO313100010EA 209 PLN
ACRO313100010 ACRO313100050
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formuła: C₄H₃F₃O₂
Temp. Wrzenia: 86 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042424
Numer CAS: 381-98-6
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %