N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol), Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetra-2-propanol
L16280.AE
L16280.AP
L16280.AEEA
251
PLN
L16280.AE
L16280.AP
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Purity: 99%
CAS No.: 102-60-3
Molecular Formula: C14H32N2O4
Formula Weight: 292.42
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₃₂N₂O₄ Temp. Wrzenia: 240 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,030 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004534 Numer CAS: 102-60-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-041-4 Klasyfikacja Merck : 14,3599 |