Drukuj
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N,N,N,N-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
420485000 420480010 420481000
ACRO420485000EA 767 PLN
ACRO420485000 ACRO420480010 ACRO420481000
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 99%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Formuła: C₁₀H₂₄N₂O₄
MW: 236.3086 g/mol
Gęstość: 1.13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002854
Numer CAS: 140-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-396-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
pH ≥10 (25 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Arsenic (As) ≤2 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8 % (800°C)