Drukuj
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L11318.06 L11318.14
L11318.06EA 1050 PLN
L11318.06 L11318.14
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Purity: 95% CAS No.: 335-08-0 Molecular Formula: C4H4F3NO Formula Weight: 139.08 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.3380 Boiling Point: 68-69°/40mm Beilstein Reference: 1758723 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00040885
Formuła: C₄H₄F₃NO
Temp. Wrzenia: 68…69 °C (40 mmHg)
Gęstość: 1,276
Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F)
Numer MDL: MFCD00040885
Numer CAS: 335-08-0
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II