DL-Methionine sulphone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25094.03
B25094.06
B25094.03EA
301
PLN
B25094.03
B25094.06
DL-Methionine sulphone ≥98%
DL-Methionine sulphone
Purity: 98%
CAS No.: 820-10-0
Molecular Formula: C5H11NO4S
Formula Weight: 181.21
MDL No.: MFCD00025079
Formuła:
C₅H₁₁NO₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025079 Numer CAS: 820-10-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-466-4 |