Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L15728.AC
L15728.AE
L15728.AP
L15728.ACEA
212
PLN
L15728.AC
L15728.AE
L15728.AP
Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) roztwór wodny
Hexafluorophosphoric acid
CAS No.: 16940-81-1
Molecular Formula: HPF6
Formula Weight: 145.97
UN No.: 1782
MDL No.: MFCD00011350
Formuła:
HF₆P Gęstość: 1,65 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011350 Numer CAS: 16940-81-1 Numer WE (dawny EINECS): 241-006-5 Jednostka: 1782 ADR: 8,II |