Drukuj
Hexafluorophosphoric acid 60% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
191110250 191115000
ACRO191110250EA 182 PLN
ACRO191110250 ACRO191115000
Hexafluorophosphoric acid 60% (w/w) in water
Hexafluorophosphoric acid
Formuła: HF₆P
Gęstość: 1,75 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011350
Numer CAS: 16940-81-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-006-5
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow-green Solution
Assay Titrimetry ≥55.0 %
Additional info the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70%