Drukuj

jodan (V) potasu 0.5 mol/l (3 N) in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR

807430806.0250 807430806.0500 807430806.1000
CHMP807430806.0250EA 111 PLN
CHMP807430806.0250 CHMP807430806.0500 CHMP807430806.1000
jodan (V) potasu 0.5 mol/l (3 N) in aqueous solution volumetric solution
jodan (V) potasu
Formuła: KlO₃
MW: 214 g/mol
Temp. topnienia: 560
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011406
Numer CAS: 7758-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9
Klasyfikacja Merck : 13,07726

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR