jodan (V) potasu standardised solution 0.1 N roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35586.K2
35586.K7
35586.K2EA
456
PLN
35586.K2
35586.K7
jodan (V) potasu standardised solution 0.1 N roztwór wodny
jodan (V) potasu
CAS No.: 7758-05-6
Molecular Formula: KIO3
Formula Weight: 214.00
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011406
Formuła:
KlO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011406 Numer CAS: 7758-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9 |