Drukuj
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Oxathiane-2,6-dione
A13390.06 A13390.22
A13390.06EA 460 PLN
A13390.06 A13390.22
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Thiodiglycolic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 3261-87-8 Molecular Formula: C4H4O3S Formula Weight: 132.13 Melting Point: 95-100° Beilstein Reference: 112528
Formuła: C₄H₄O₃S
Temp. topnienia: 95…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051689
Numer CAS: 3261-87-8