3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4,5-Tribromopyrazole
A12031.06
A12031.14
A12031.06EA
286
PLN
A12031.06
A12031.14
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 17635-44-8
Molecular Formula: C3HBr3N2
Formula Weight: 304.78
Odour: Odourless
Melting Point: 184-188°
Beilstein Reference: 113501
MDL No.: MFCD00040248
Formuła:
C₃HBr₃N₂ Temp. topnienia: 184…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040248 Numer CAS: 17635-44-8 |