Drukuj
5-Indoleboronic acid 97%
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
AC35946.250 AC35946.1 359461000 359465000 359460010
CHMPAC35946.250EA 0 PLN
CHMPAC35946.250 CHMPAC35946.1 ACRO359461000 ACRO359465000 ACRO359460010
5-Indoleboronic acid 97%
5-Indoleboronic acid
Formuła: C₈H₈BNO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01319013
Numer CAS: 144104-59-6
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %