Drukuj
Dibenzyl phosphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
112650250 112650050 112650010
ACRO112650250EA 1570 PLN
ACRO112650250 ACRO112650050 ACRO112650010
Dibenzyl phosphate 98%
Dibenzyl phosphate
Formuła: C₁₄H₁₅O₄P
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004775
Numer CAS: 1623-08-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-602-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.002%)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %