Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H28718.03
H28718.06
H28718.03EA
696
PLN
H28718.03
H28718.06
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3238-40-2
Molecular Formula: C6H4O5
Formula Weight: 156.09
Melting Point:
Formuła:
C₆H₄O₅ Temp. topnienia: >310 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016582 Numer CAS: 3238-40-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-800-8 |