trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
B21742.09
B21742.18
B21742.30
B21742.09EA
432
PLN
B21742.09
B21742.18
B21742.30
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1197-18-8
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Melting Point:
Formuła:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157.21 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001466 Numer CAS: 1197-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 214-818-2 |