Drukuj
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
228040500 228042500
ACRO228040500EA 925 PLN
ACRO228040500 ACRO228042500
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001466
Numer CAS: 1197-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-818-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 6.5 to 8.0 (5 % solution)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %