Drukuj
Methylmagnesium chloride ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
252568000 252561000
252568000.EA 1300 PLN
252568000. 252561000.
Methylmagnesium chloride ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal®
Methylmagnesium chloride
Formuła: CH₃ClMg
Temp. Wrzenia: 66 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000468
Numer CAS: 676-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-629-7
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown Solution
Titration with HCl 22 to 24 %