Drukuj
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
H27062.06 H27062.03
H27062.06EA 3400 PLN
H27062.06 H27062.03
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
CAS No.: 313546-16-6 Molecular Formula: C8H8BF3O3 Formula Weight: 219.95 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 168-172° MDL No.: MFCD03095346
Formuła: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219.95 g/mol
Temp. topnienia: 168…172 °C
Numer MDL: MFCD03095346
Numer CAS: 313546-16-6