4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
B23179.03
B23179.06
B23179.03EA
500
PLN
B23179.03
B23179.06
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 161950-10-3
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
Melting Point: 238-242°
MDL No.: MFCD02683104
Formuła:
C₇H₈BClO₂ MW: 170.40 g/mol Temp. topnienia: 238…242 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683104 Numer CAS: 161950-10-3 |