Drukuj
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt, 4-Aminosalicylic acid sodium salt, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate
J64449.14 J64449.22 J64449.36
J64449.14EA 266 PLN
J64449.14 J64449.22 J64449.36
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Formuła: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
MW: 211.14 g/mol (175.12 anhy)
Temp. topnienia: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064392
Numer CAS: 6018-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-091-2